CRM44918
ASTM® D6584 Standard Solution Kit
with Internal Standards, certified reference material
Szinonimák:
TM=["ASTM"] D6584 reference standard set
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D6584
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
koncentráció
in pyridine (varied concentration)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
<li><strong>Quantitative analysis of glycerol in biodiesel:</strong> The ASTM D6584 Standard Solution Kit can be used in the chromatographic procedure that was carried out an eco-friendly sonoluminescent method to determine free glycerol content in biodiesel samples (Diniz et al., 2013).</li>
</ul>
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- ASTM® D6584 Standard solution 1, certified reference material, in pyridine (varied conc.)
- CRM44914ASTM® D6584 Standard Solution 2, in pyridine (varied), ampule of 1 mLBiztonsági adatlap
- CRM44915ASTM® D6584 Standard Solution 3, certified reference material, in pyridine (varied), ampule of 1 mLBiztonsági adatlap
- CRM44916ASTM® D6584 Standard Solution 4, certified reference material, in pyridine (varied conc.)Biztonsági adatlap
- CRM44917ASTM® D6584 Standard Solution 5, certified reference material, in pyridine (varied)Biztonsági adatlap
- CRM44896ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution, certified reference material, 1000 μg/mL in pyridine, ampule of 5 mLBiztonsági adatlap
- CRM44897ASTM® D6584 Tricaprin Solution, certified reference material, 8000 μg/mL in pyridineBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)