Merck
P-172
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Szinonimák:
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.20
MDL-szám:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
vial of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
mp
152-155 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3