Fontos dokumentumok
Z150754
Water aspirator pump
Chapman swirling
About This Item
UNSPSC kód:
41105100
NACRES:
NB.79
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Hosszúság
137 mm
Általános leírás
For greater air-entrainment capacity.
Operates efficiently on both high and low water pressure. Nickel-plated 3/8 in. NPTM water inlet. Ball-type, positive-acting valve in suction tube prevents backflow should pressure be reduced. Max. vacuum is 100 mm Hg (abs).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)