1.30195
HY-LiTE® ATP Standard Solution
Positive Control (PC) standard solution (1.0 ng/mL) for performance verification of HY-LiTE® 2/2A instruments, pkg of 5 vials (liquid standard solution)
Szinonimák:
ATP Standards, ATP positive control
About This Item
Javasolt termékek
material
tube
termékcsalád
HY-LiTE®
Forma
liquid
Jellemzők
standard type
kiszerelés
pkg of 5 vials (liquid standard solution)
gyártó/kereskedő neve
HY-LiTE®
koncentráció
0.95-1.05 ng/mL
pH
11.7 (20 °C in H2O)
alkalmasság
suitable for luminescence
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with HY-LITE® instrument
észlelési módszer
bioluminescent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
pH-value (25 °C): 11.00 - 12.00
Assay: 0.95 - 1.05 ng/ml
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg