Fontos dokumentumok
SYNV325045
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joint
body O.D. 50 mm, body L 250 mm
Szinonimák:
Synthware V325045
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
V325045
test H
250 mm
test külső átmérő
50 mm
Általános leírás
Synthware vacuum trap is designed to be used with manifolds with #15 O-Ring joint and it is supplied with two Viton® O-rings. Taper joint is 45/50.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)