Fontos dokumentumok
DIUTP-RO
Roche
Digoxigenin-11-dUTP, alkali-labile
=85% (HPLC), solution, pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]), pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]])
Szinonimák:
Digoxigenin-11-dUTP, alkali-labile, digoxigenin
Teszt
85% (HPLC)
form
solution
kiszerelés
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]])
pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
When this nucleotide is subjected to 0.1 - 0.5 NaOH at +15 to +25°C, the DIG moiety will be removed. It is therefore ideal for use in DIG-labeled probes that can be removed by alkali denaturation (e.g ., in stripping and reprobing of blots). However, if you intend to make a DIG-labeled DNA that will survive alkaline treatment, do not use this alkali-labile preparation. Instead, use the alkali-stable form of DIG-11-dUTP.
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash