Merck
TX0735
Supelco
Toluene
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Szinonimák:
Methylbenzene, FM approval
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-625-9
Ügynökség
meets USP/NF
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.03% Water (H2O)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 4 °C
oldhatóság
0.52 g/L
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
TX0735P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Analízis megjegyzés
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfur compounds (as S): 0.003% max
Water (H2O): 0.03% max
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2