TMRES
mPAGE® TurboMix Resolving Solution 216ML
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Szinonimák:
Bis-Tris gel resolving solution, resolving gel solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
form
liquid
adagolási arány
29:1
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3