Fontos dokumentumok
TC-50L-BK
Millipore
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
ABO Reagent Diluent
Szinonimák:
ABO Reagent Diluent
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.47
antitest forma
unpurified
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
pack of 50 L
koncentráció
8-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Alkalmazás
Bulk.
For dilution of ABO reagents.
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2