Fontos dokumentumok
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, acid washed
Szinonimák:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
silica (glass)
kiszerelés
pkg of 200 g
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1131-01
gyöngy átm.
0.1 mm
kompatibilitás
BeadBug and BeadBlaster
Általános leírás
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Alkalmazás
Bead homogenization
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)