Fontos dokumentumok
TN-PACK
Millipore
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent plus Diluent
CORE Anti-B (clone LB-2) Bulk Reagent plus Diluent Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
LB-2, monoclonal
form
liquid
kiszerelés
kit of
koncentráció
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotípus
IgM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Colorant: Quinoline Yellow dye C.I. 47005
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Alkalmazás
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
Reagent + Diluent Kit.
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2