Fontos dokumentumok
SLHA025
Millipore
Millex® MCE syringe filter
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Szinonimák:
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
matrix
MF-Millipore
pórusméret
0.45 μm pore size
0.45 μm
bemenet
sample type aqueous solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: HA
Alkalmazás
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Kiszerelés
non sterile
Fizikai forma
Color Code: Clear inlet/clear outlet
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: Once sterilized, can be used as a sterilizing filter for aqueous solutions
  • Mode of Action: Filtering
  • Application: General laboratory analysis
  • Intended Use: Clarifying small volumes of aqueous solutions
  • Instructions for Use: SLHA025NB: Please refer to Instructions for Use section of Millex® syringe filter user guide
Jogi információk
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3