Fontos dokumentumok
SLGS025
Millipore
Millex® MCE syringe filter
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
Szinonimák:
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.22 μm
H:
25 mm
Átmérő:
25 mm
szűrőfelület:
4 cm2
térfogat:
100 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
térfogat
100 mL
pórusméret
0.22 μm
bemenet
sample type aqueous solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Jogi információk
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3