SLHAR33SB
Millex® MCE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm MCE syringe filter, MF-Millipore™ MCE syringe filter, Millex-HA syringe filter, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Minőségi szint
leírás
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterilitás
ethylene oxide treated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pk of 250
gyártó/kereskedő neve
Millex® SLHAR33SB
Millipore
parameter
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
100 mL (Process Volume)
45 °C max. temp.
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
27 mm
Átmérő
33 mm
térfogat
100 mL
szín
blue
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.45 μm
bemenet
tissue culture medium
aqueous solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tailored to a variety of applications based on membrane type, housing and validation rating
- Specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture and for vacuum line protection
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance needs
Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganisms
- Mode of Action: Filtering
- Application: Sterile Filtration
- Intended Use: Sterilization of small volumes of aqueous solutions
- Instructions for Use: Please refer to Instructions for Use section of Millex® syringe filter user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3