SLFGN25VS
Millex® Vent With Needle (Sterile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Szinonimák:
Millex®-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
Minőségi szint
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
CE compliant
hydrophobic
medical device
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
2 bar max. inlet pressure (29 psi)
45 °C max. temp.
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm pore size
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Single use, non-pyrogenic and non-toxic
- Consists of a 0.2 μm hydrophobic Fluoropore™ membrane filter sealed in a polyvinylchloride (PVC) housing
- Aqueous solutions are blocked from filtration through the hydrophobic membrane of the device
- Compatible with most gaseous solutions
- CE-marked