SLFGNR25VS
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, outlet needle
Szinonimák:
Millex®- Vent with Needle, Millex®-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit, vent filter, vial vent
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
Minőségi szint
sterilitás
ethylene oxide treated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
kiszerelés
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Millex®
technika/technikák
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm
térfogat
100 mL
matrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm
bemenet
gas
mild organic solvent(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Membrane: Hydrophobic Fluoropore® polytetrafluoroethylene (PTFE), type FG
Pore size: 0.2 μm
Housing: Polyvinyl chloride (PVC) Needle: Stainless steel
Dimensions
Inlet to outlet: 61 mm (2.4 in.) including needle
Diameter: 28 mm (1.1 in.)
Filtration area: 4 cm2 (0.62 in2)
Temperature Limit: 45 °C (113 °F)
Maximum inlet pressure: 2 bar (29 psi)
Sterilization method: Ethylene oxide gas
Connections: Female Luer-Lok® inlet, male Luer-slip outlet with needle
Color: blue inlet, blue outlet
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- For research use only (RUO)
- Single use only
- Broad chemical compatibility
- Non-pyrogenic and non-toxic