MTGR15010
Aervent® 50 Capsule Filter
pore size 0.2 μm
Szinonimák:
Aervent®-50 Filter Unit 0.2 µm hydrophobic 3/4 in. TC/TC, EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
gamma compatible
termékcsalád
Aervent®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technika/technikák
gas filtration: suitable
Hosszúság
5.5 cm (2.16 in.)
Szélesség
2.4 in.
Átmérő
6.2 cm (2.4 in.)
szűrőfelület
19.6 cm2
szennyeződések
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤1.0 mg
Mátrix
Aervent®
pórusméret
0.2 μm pore size
buborékpont
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
szerelvény
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Sterile venting of vessels and carboys
- Autoclave vacuum break lines
- Low volume sterile filtration of non-aqueous fluids
- Small fermenter inlet and exhaust gas filtration
Elkészítési megjegyzés
10 autoclave cycles of 30 min @ 130 °C; not in-line steam sterilizable
Analízis megjegyzés
Quantitative retention of 107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) per ASTM F838-83 methodology
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.