QGARDT2X1
Q-Gard® Purification Cartridge
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
Szinonimák:
Q-Gard® T2 Purification Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
can produce high resistivity water from purification media
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Q-Gard®
ellenállás
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
kapacitás
≤53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 34 g NaCl)
kompatibilitás
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine consumable for the replacement of Q-Gard® QGARDT2X1 purification cartridge.
- Generates ionic and organic contaminant-free water by ion exchange, activated carbon, and depth filtration technologies.
- Certificate of Quality available online.
Komponensek