CPDI000S1
DI-PAK® Purification Pack
Small: L - 12.7 cm, For the production of de-ionized water
Szinonimák:
DI-PAK® StartPak 1 (Small)
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene and polyethylene
Minőségi szint
Jellemzők
removal of volatile organic compound
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
VOC-Pak®
parameter
(Resistivity at 18.2 MΩ.cm at 25 °C)
hatékony hossz
12.7 cm
szennyeződések
<5 ppb TOC
kompatibilitás
for use with AFS®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Q-POD® Element
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs™ Large
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Utilizes depth filtration and ion-exchange technologies.
- Adsorbent: Silver impregnated activated carbon (AC).
- Feedwater source: Tap water.