ZFA10UVM1
Photooxidation UV Lamp
For photooxidation of organic compounds
Szinonimák:
Photooxidation UV Lamp A10® TOC Monitor
kiszerelés
pkg of 1 unit
UV-elnyelés
λ: 185 nm Amax
kompatibilitás
for use with Elix®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 185 nm mercury UV lamp
- Photooxidative effect