ZLXUVLP01
Bactericidal UV lamp
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs™ water systems
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
kiszerelés
pkg of 1 unit
UV-elnyelés
λ: 254 nm Amax
kompatibilitás
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 254 nm mercury UV lamp
- Bactericidal technology