CP2ALLREST
Q-Gard® Purification Cartridge
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Szinonimák:
Q-Gard® A Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
Guarantee water quality; Virgin ion-exchange resins for ion removal; Ensure compliance with system specifications
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Q-Gard®
technika/technikák
ion chromatography: suitable
kompatibilitás
for use with AFS®
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Guarantee water quality.
- Ensure compliance with system specifications.
- Employs ion-exchange technology for water purification.
- e-Sure tag RFID technology for safety and automatic pack parameters archiving.