QGARDT1X1
Q-Gard® Purification Cartridge
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Szinonimák:
Q-Gard® T1 Purification Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
can produce high resistivity water from purification media
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Q-Gard®
ellenállás
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
<10 ppb
kapacitás
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
kompatibilitás
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine consumable for the replacement of Q-Gard® - QGARDT1X1 cartridge filter.
- Generates ionic and organic contaminant-free water by ion exchange, and activated carbon technologies.
- Certificate of Quality available online.
Komponensek