SPR00SIA1
SmartPak® Purification Pack
For use with Direct-Q® 3 Systems
Szinonimák:
SmartPak® DQ3 Purification Pack
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
SmartPak®
parameter
>0.5 L/min flow rate
kompatibilitás
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine consumable for the replacement of SmartPak® DQ3 Purification Pack LT.
- Pretreatment (activated carbon and depth filter).
- Reverse osmosis cartridge.
- Synthetic activated carbon.
- Virgin ion-exchange resins.