05-666
Anti-BRCA2 Antibody, clone 5.23
clone 5.23, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti BRCC2, Anti-BROVCA2, Anti-FACD, Anti-FAD, Anti-FAD1, Anti-FANCD, Anti-FANCD1, Anti-GLM3, Anti-PNCA2, Anti-XRCC11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5.23, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA2(675)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1