NY-10X2ML-U
Anti-Leb (clone GA2) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Leb from the clone P3F234MD4, Human IgA, Blood Grouping Reagent
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
P3F234MD4, monoclonal
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 10 × 2 mL
gyártó/kereskedő neve
BIOSCOT™
koncentráció
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotípus
IgA
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Alkalmazás
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
Jogi információk
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2