S2VPT10RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Szinonimák:
SCVPT10RE, Steritop Quick Release-VP Sterile Vacuum Filtration System, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; irradiated
termékcsalád
Steritop®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 12 ea
parameter
max. temp. at 45 °C
leírás
2.4 mL (hold-up volume)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
169 mm
kapacitás
1000 mL
Átmérő
13.5 cm
szűrőátmérő
73 mm
szűrőfelület
40 cm2
tölcsérkapacitás
1000 mL
matrix
Durapore®
pórusméret
0.1 μm pore size
szerelvény
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
This Steritop ® 1000 mL bottle-top with 0.1 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit can be used on bottles with 45 mm openings, designed for vacuum applications.
Alkalmazás
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.