Merck
MY0010025
Millipore
Yeast and Mold Sampler
Yeast and Mold Sampler
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Szinonimák:
Yeast and Mold Yellow Test Sampler, m-Green medium
Méret kiválasztása
25 UNITS
50 700,00 Ft
50 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 UNITS
50 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NA.74
50 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Anyagok
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Minőségi szint
Forma
solid (ready-to-use)
kiszerelés
box of 25 units
pórusméret
0.45 μm pore size
bemenet
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
kompatibilitás
Incubator
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Yeast and Mold Sampler provides a means for simple, fast and efficient analysis of water samples for yeast and molds. This technique eliminates the cumbersome and expensive hardware and materials associated with traditional testing techniques. The Test Sampler contains m-Green medium for recovery of yeast and molds.
Alkalmazás
Yeast and Mold Sampler is used to detect the yeast and molds in samples such as Process waters, HP waters, raw material and equipment surfaces
Kiszerelés
Paddles
Alkalmasság
Yeast and Mold dip sampler test
Specifikációk
Incubation Temperature: 28–32 °C
Incubation Time: 24–72 hrs
Fizikai forma
Color Code: Yellow
Analízis megjegyzés
QC organisms
Fleischmanns yeast (Saccharomyces cerevisiae) Recovery ≥80 %
Target Microorganisms: Yeast and Mold
Yeast colonies appear satiny, opaque, white colored or may turn green over time. Mould colonies appear white, green or brown/black and filamentous. Bacterial colonies may appear but are usually smaller and more glistening and transparent than the yeast colonies.
Egyéb megjegyzések
Contact Tech Service for shelf life information.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review