1.02139
Envirocheck™ Contact YM(R)
ready-to-use, for yeasts, for molds
Szinonimák:
Contact YM Microorganism Detection Kit, Contact Yeasts and Molds coated with CASO (Tryptic Soy) agar, Envirocheck™ Contact YM Yeasts and Molds, Envirocheck™ YM Testing Kit, Microbial Analysis Kit, Microbiological Detection Paddles, Tryptic Soy Agar Microbial Testing, Yeast and Mold Detection System
About This Item
Javasolt termékek
material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Minőségi szint
termékcsalád
Envirocheck™
Forma
solid
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pack of 10 slides
gyártó/kereskedő neve
Envirocheck™
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
molds
yeasts
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Avoid freezing. Frozen agar shows a dimpled or fuzzy surface and cannot be used anymore.
- Condensation can be prevented by avoiding quick temperature shifts and mechanical stress.
- Upon storage, the dip slides should not be placed near heat sources such as refrigerators with heat-emitting condensers.
Analízis megjegyzés
pH-value/side one (25 °C): 6.6 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.2 - 7.0
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): fair/good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): none/poor
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): none/poor
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
none
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): none
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): inhibited
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 28 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.