MABX8271
Anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Hepatitis B surface antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1, monoclonal
faj reaktivitás
hepatitis B virus (surface antigen), virus
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotípus
IgG1
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Infectious Diseases
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg