MAB16988
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, core Antigen, clone C1-5, a.a. 74-89
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
Szinonimák:
HBcAg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C1-5, monoclonal
faj reaktivitás
human, avian
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
wet ice
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES:
Cross-reacts with woodchuck hepatitis virus core antigen (WHcAg), but not with duck hepatitis B virus core antigen (DHcAg).
Immunogén
Alkalmazás
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1