MABX8282
Anti-Hepatitis B e Antigen (HBeAg) Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Hepatitis B e antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
virus, hepatitis B virus (e antigen)
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotípus
IgG1
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Infectious Diseases
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg