SAB4700767
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Hbsag Antibody, Hbsag Antibody - Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HB5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
hepatitis B virus
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Specificity of the antibody HB5 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB5 does not cross-block with the antibody HB3.
Immunogen
Alkalmazás