RDRT
ReadyScript® cDNA Synthesis Mix
Complete reagent for first strand cDNA synthesis for RT-qPCR
Szinonimák:
cDNA Synthesis Mix
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 reactions
sufficient for 25 reactions
sufficient for 500 reactions
Jellemzők
dNTPs included
hotstart: no
technika/technikák
RT-PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified RNA
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Specific ratio of randomers and oligo (dT) primers in the mastermix ensures optimal representation of all transcript sequences in the cDNA product
- High reproducibility: Premixed master mix eliminates variability inherent in other kits requiring mixing of components
- RNase H(+) Moloney murine leukemia virus (MMLV) reverse transcriptase ensures residual RNA does not interfere with PCR amplification
- Reverse transcribes both rare and abundant genes with a wide input range of template
- Convenient 5X master mix formula provides for quick and easy reaction set up; just add RNA template
- Convenient 5X master mix formula provides for quick and easy reaction set up; just add RNA template
- Includes proprietary blend of randomers and oligodT primers and an RNAse H+ derivative of Moloney murine leukemia virus (MMLV) reverse transcriptase
- Allows for unbiased, accurate conversion of RNA to cDNA in just 40 minutes
- Can use up to 1 μg of RNA in a single 20 μL reaction; reactions can also be scaled up
- Highly stable; can be stored at -20°C for up to 1 year; 4°C for up to one month
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
Protocols
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.
Reverse transcription analyzes mRNA gene expression, facing challenges like transcript half-life differences and temporal patterns.
A reverz transzkripció az mRNS génexpressziót elemzi, és olyan kihívásokkal néz szembe, mint a transzkriptumok felezési idejének különbségei és időbeli mintázatai.
A SYBR Green qPCR protokoll egy olyan módszer, amelyet a génexpresszió és az RT-PCR reakciók pontos mennyiségi meghatározására terveztek.
Related Content
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
A polimeráz láncreakció (PCR) a nukleinsavmolekulák felerősítésére szolgáló technika, amelyet számos alkalmazásban, többek között az RT-PCR, a hot start PCR, a végpont PCR és más alkalmazásokban használnak.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.