MAB1976Z
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Azide Free
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
VitronectinReceptor, CD51/CD61, MAB1976
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LM609, monoclonal
faj reaktivitás
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
nem léphet reakcióba
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAV(3685)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation: specifically immunoprecipitates the integrin alphaVbeta3 complex which, when resolved by SDS-PAGE under reducing conditions, results in an approximately 130 kDa band corresponding to the alphaV subunit and a 105 kDa band corresponding to the beta3 subunit (Cheresh, 1987).
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Inhibits adhesion of cells to vitronectin coated surfaces at 10-25 μg/mL.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control: Human myeloma cell lines M21 and MoαV (Chen, 1995).
Negative Control: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin αV
Chen, 1995)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2