MAB2253Z
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 6S6, Azide Free
clone 6S6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6S6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry on frozen sections
Flow cytometry
Blocks adhesion of cells to extracellular matrix proteins
Induces aggregation of certain lymphoid cells
Does not bind reduced beta.1 integrin on Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tonsil, human skin tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2