MABN827
Anti-Tau Antibody, clone T49 (Not human)
clone T49, from mouse
Szinonimák:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
T49, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, bovine
nem léphet reakcióba
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tau in PS19 neurons treated with PBS or transduced with strain A or strain B FL a-syn pffs (Guo, J.L., et al. (2013). Cell. 154:103-117).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Tau in 10 µg of mouse and human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1