MAB361
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Tau-5
Szinonimák:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tau Antibody, a.a. 210-241, clone Tau-5, ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Tau-5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat, bovine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry.
Immunoblot:
Recognizes phosphorylated and non-phosphorylated isoforms of tau ranging in size from 45-68 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Tau on 10 μg of PC12 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Brain Tissue, PC12 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1