MABN495
Anti-Aldh1L1 Antibody, clone N103/39
clone N103/39, from mouse
Szinonimák:
Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-FTHFDH, FDH, Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1
FBP-CI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N103/39, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALDH1L1(10840)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Aldh1L1 rat cerebral cortex tissue and human pons/midbrain tissue.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aldh1L1 in rat cortex and cerebellum tissue.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aldh1L1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1