WH0010840M1
Monoclonal Anti-ALDH1L1 antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DKFZp781N0997, Anti-FTHFD, Anti-aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E9, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG3κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALDH1L1(10840)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
EESFGPVMIISRFADGDLDAVLSRANATEFGLASGVFTRDINKALYVSDKLQAGTVFVNTYNKTDVAAPFGGFKQSGFGKDLGEAALNEYLRVKTVTFEY
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)