70979
BetaFluor β-Galactosidase Assay Kit
Optimized reagents for ultrasensitive β-gal assays
Méret kiválasztása
262 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 26.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
262 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 26.részletek
Javasolt termékek
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Komponensek
•25 mlReportasol Extraction Buffer
•100 mlReaction Buffer
•50 mlStop Buffer
•1.6 ml1 M DTT
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2