ABF13
Anti-Interleukin-10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Interleukin-10, IL-10, Cytokine synthesis inhibitory factor, CSIF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL10(3586)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody detected Interleukin-10 on 10 µg of mouse Interleukin-10 recombinant protein.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Mouse Interleukin-10 recombinant protein
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1