ABE332
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, pig
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1161/pTyr1165/pTyr1166)
Géninformáció
human ... IGF1R(3480)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected IGF-1R in IGF1 treated HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
IGF1 untreated and treated HEK293 cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1