MABN2439M
Anti-ABCA4 Antibody, clone 3F4
clone 3F4, from mouse
Szinonimák:
ABC transporter A4, RIM ABC Transporter, RIM protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F4, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ABCA4(24)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ABCA4 in mouse retina cells (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunoprecipitation applications (Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Western Blotting applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8; Illing, M., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(15):10303-10; Beharry, S., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(52):53972-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunohistochemistry applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8).
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1