MABN2431
Anti-phospho-NFL (Ser473) Antibody, clone 4F8
clone 4F8, from mouse
Szinonimák:
Neurofilament light polypeptide, 68 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet L protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4F8, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer473)
Géninformáció
human ... NEFL(4747)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-NFL (Ser473) in Western Blotting applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-NFL (Ser473) in mouse brain tissue lysate.