MABN2295
Anti-Amyloid beta A4 protein Antibody, clone 2E9
clone 2E9, from rat
Szinonimák:
ABPP, APPI, APP, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2E9, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunofluorescence applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunoprecipitation applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Amyloid beta A4 protein in 10 µg of human Ntera-2 cell lysate
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1