MABN1840
Anti-Neuritin (CPG15) Antibody, clone A6.1
clone A6.1, from mouse
Szinonimák:
candidate plasticity gene 15, CPG15
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A6.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NRN1(51299)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human/rat Neuritin (CPG15).