MAB885
Anti-Papillomavirus Antibody, 16L1, late protein, clone Cam Vir-1
clone Cam Vir-1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HPV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Cam Vir-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry.
Shows reactivity on fixed tissue. Dilute with buffer pH 7.5 -8.0 to desired working volumes. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2