MABF2102
Anti-FcRH5 Antibody, clone F56
clone F56, from mouse
Szinonimák:
Fc receptor-like protein 5, FcR-like protein 5, FcRL5, BXMAS1, Fc receptor homolog 5, Immune receptor translocation-associated protein 2, IRTA2, CD307e
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F56, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FCRL5(83416)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRH5 in Western Blotting applications (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
ELISA Analysis: A representative lot detected FcRH5 in ELISA applications (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected FcRH5 in Flow Cytometry applications (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected FcRH5 in one million SU-DHL-5 cells.