ABN1469
Anti-Alpha-2-HS-Glycoprotein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHGS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AHSG(197)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human liver and human bone marrow tissue sections.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human serum.